Få mere at vide
Zinkingot, 345 mm lang, 99,99 % (metalbasis)
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Zinc ingot |
| Navn note | 345 mm (13,6 tommer) lang |
| Mængde | 5 Pc. |
| Lugt | Lugtfri |
| Vægt | ≈175g/ingot |
| Form | Inggot |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Procent renhed | 99.99% |