Få mere at vide
Zink(II) Trifluormethanesulfonat, TRC
Artikelnummer. 30457232
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30457232 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30457232 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCZ43968350MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zinc(II) Trifluoromethanesulphonate
CAS 54010-75-2
Molekylær formel C F3 O3 S . Zn
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/CHF3O3S.Zn/c2-1(3,4)8(5,6)7;/h(H,5,6,7);/q;+2/p-1
SMIL [Zn+2].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
IUPAC navn zink; trifluoromethanesulfonat
Molekylvægt (g/mol) 214.478
Formel vægt 212.881