Få mere at vide
Zink(II) acetylacetonat, ca. 25% Zn
Artikelnummer. 10176863 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10176863 5 g Glasflaske 5g
10569833 100 g Glasflaske 100g
10783245 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10176863 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 388770050
 Begrænset vare
På lager
CAS: 14024-63-6 | C10H14O4Zn | 263,60 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14024-63-6
Molekylær formel C10H14O4Zn
Molekylvægt (g/mol) 263.60
MDL nummer MFCD00000035
InChI nøgle CYDXJXDAFPJUQE-FDGPNNRMSA-L
Synonym zinc acetylacetonate hydrate, zinc 2,4-pentanedionate, hydrate, zinc 2+ bis 2z-4-oxopent-2-en-2-olate hydrate
PubChem CID 131675103
SMIL [Zn++].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O
Tekniske data
Kogepunkt 129.0°C to 131.0°C (10.0mmHg)
Kemisk navn eller materiale Zinc(II) acetylacetonate
Smeltepunkt 124.0°C to 126.0°C
Farve Hvid til elfenben
Fysisk form Pulver
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: 6.9g/L (20°C)
IUPAC navn zink;(Z)-4-oxopent-2-en-2-olat;hydrat
Formel vægt 263.59
Procent renhed ∼25% (Zn)
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glasflaske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Zinc(II) acetylacetonate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.