Få mere at vide
Zinc(II) (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanoate, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30972827
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
1 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30972827 500 g
30969441 100 g
30970802 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30972827 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD106052500g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zinc(II) (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanoate
CAS 4468-02-4
Molekylær formel C12H22O14Zn
MDL nummer MFCD00868110
Mængde 500 g
SMIL O=C([O-])[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO.O=C([O-])[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO.[Zn+2]
Molekylvægt (g/mol) 455.70
Procent renhed 98%