Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Zinc Hydroxide |
| CAS | 20427-58-1 |
| Mængde | 100 g |
| Molekylær formel | H2O2Zn |
| Synonym | zinc hydroxide, zinc hydroxide zn oh 2, zinc 2+ ion dioxidanide, zinc, ion zn2+ bis oh- |
| InChI nøgle | UGZADUVQMDAIAO-UHFFFAOYSA-L |
| SMIL | [OH-].[OH-].[Zn+2] |
| IUPAC navn | zink;dihydroxid |
| Molekylvægt (g/mol) | 99.394 |
| PubChem CID | 9812759 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- zinx hydroxide
- Advarsel
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
- P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
- P103-Læs etiketten før brug.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: Zinc Hydroxide