Få mere at vide
Zinc hexafluoro-2,4-pentanedionate dihydrate
Artikelnummer. 11338378
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11338378 1 g 1g
11328378 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11338378 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 039559.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 16743-33-2 | C10H6F12O6Zn | 515.51 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16743-33-2
Molekylær formel C10H6F12O6Zn
Molekylvægt (g/mol) 515.51
MDL nummer MFCD00150577
InChI nøgle HHDNHEKLDWSJAJ-LJDKTGGESA-L
Synonym zinc hexafluoroacetylacetonate hydrate, zinc hexafluoroacetylacetonate dihydrate, zinc hexafluoro 2,4-pentanedionate, zinc hexafluoro-2,4-pentanedionate dihydrate, hexafluoroacetylacetone zinc derivative dihydrate, 3z-1,1,1,5,5,5-hexafluoro-4-2z-1,1,1,5,5,5-hexafluoro-4-oxopent-2-en-2-yl oxy zincio oxy pent-3-en-2-one dihydrate
PubChem CID 72376390
SMIL O.O.[Zn++].[O-]\C(=C/C(=O)C(F)(F)F)C(F)(F)F.[O-]\C(=C/C(=O)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zinc hexafluoro-2,4-pentanedionate dihydrate
Smeltepunkt 157°C to 158°C
Fysisk form Pulver
Mængde 1 g
IUPAC navn zink(2+)bis((2Z)-1,1,1,5,5,5-hexafluor-4-oxopent-2-en-2-olat)dihydrat
Formel vægt 515.49 (479.47 Anhydrous)