Få mere at vide
Zinkgranulater, ACS, -20 mesh, 99,8% min
Product Code. 11318048
Change view
Click to view available options
Mængde:
100 g
500 g
1 kg
Unit Size:
100g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Unit Size
11318048 1 kg -
11328048 100 g 100g
11308048 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11318048 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 036602.A1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1298.53 DKK
    1168.65 DKK / 1kg
    Spare 129.88 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
zinkgranulater; ACS; 99.8%; Alfa Aesar; -20 Mesh | CAS: 7440-66-6 | Zn | 65,38 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7440-66-6
Molekylær formel Zn
Molekylvægt (g/mol) 65.38
MDL nummer MFCD00011291
InChI nøgle HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Synonym dust, cinc, powder, merrillite, rheinzink, jasad, blue powder, granular, zinc, elemental, emanay dust
PubChem CID 23994
ChEBI CHEBI:30185
IUPAC navn zink
SMIL [Zn]
Specifications
Kemisk navn eller materiale Zinc
Navn note Til analyse ACS
Mængde 1 kg
Maskestørrelse -20 Mesh
Analyseprocentområde 99.8%
Form Granulær
Grad ACS-reagens