Få mere at vide
Zinkgranulater, ACS, -20 mesh, 99,8% min
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Zinc Granules |
| Navn note | Til analyse ACS |
| Mængde | 500 g |
| Maskestørrelse | -20 Mesh |
| Analyseprocentområde | 99.8% |
| Form | Granulær |
| Grad | ACS-reagens |