Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Zinc |
| CAS | 7440-66-6 |
| Mængde | 500 g |
| Maskestørrelse | 40 Mesh |
| Emballage | Poly flaske |
| Form | Granular |
| Molekylær formel | Zn |
| MDL nummer | MFCD00011291 |
| Synonym | dust, cinc, powder, merrillite, rheinzink, jasad, blue powder, granular, zinc, elemental, emanay dust |
| InChI nøgle | HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Signalord
- Advarsel
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P391-Udslip opsamles.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.