Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Zinc |
| Farve | Grå |
| Navn note | 30 mesh, højttaler. |
| Smeltepunkt | 420,0 °C |
| Kogepunkt | 907,0 °C |
| Tæthed | 7.1400g/mL |
| Mængde | 2.5 kg |
| Emballage | Plastflaske |
| Form | Fint granulært pulver |
| Lineær formel | Zn |
| Vis mere |