Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Zinc |
| Farve | Grå |
| Navn note | 30 mesh, p.a. |
| Smeltepunkt | 420.0°C |
| Kogepunkt | 907.0°C |
| Tæthed | 7.1400g/mL |
| Mængde | 100 g |
| Emballage | Plastflaske |
| Form | Fine Granular Powder |
| Lineær formel | Zn |
| Show More |
Safety and Handling
- Zinc, granular, 20 mesh
- Fare
- Pyrofort fast stof Kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- Stoffer, som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser Kategori 1
- H250-Selvantænder ved kontakt med luft.
- H260-Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser, som kan selvantænde.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P222-Undgå kontakt med luft.
- P231+P232-Anvendes under inaktiv gas. Beskyttes mod fugt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P370+P378-Ved brand: Anvend sand til brandslukning.
- P273-Undgå udledning til miljøet.