Få mere at vide
Zink, granulat, 30 mesh
Artikelnummer. 10276800 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10276800 500 g Plastflaske 500g
10485425 100 g Plastflaske 100g
10492875 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10276800 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 222615000
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 7440-66-6 | Zn | 65,38 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Reduktionsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-66-6
Molekylær formel Zn
Molekylvægt (g/mol) 65.38
MDL nummer MFCD00011291
InChI nøgle HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Synonym dust, cinc, powder, merrillite, rheinzink, jasad, blue powder, granular, zinc, elemental, emanay dust
PubChem CID 23994
ChEBI CHEBI:30185
IUPAC navn zink
SMIL [Zn]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zinc
Farve Grå
Navn note 30 mesh, højttaler.
Smeltepunkt 420,0 °C
Kogepunkt 907,0 °C
Tæthed 7.1400g/mL
Mængde 500 g
Emballage Plastflaske
Form Fint granulært pulver
Lineær formel Zn
Fieser 01,1276; 02,459; 03,334; 04,574; 05,753; 06,672; 07,426; 08,532; 10,459; 11,98; 12,568; 13,298; 14,111; 16,106; 17,406
Merck Index 15, 10326
Formel vægt 65.38
Procent renhed ≥99.7%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Zinc, granular, 20 mesh
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Pyrofort fast stof Kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • Stoffer, som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser Kategori 1
Faresætning
  • H250-Selvantænder ved kontakt med luft.
  • H260-Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser, som kan selvantænde.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P222-Undgå kontakt med luft.
  • P231+P232-Anvendes under inaktiv gas. Beskyttes mod fugt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P370+P378-Ved brand: Anvend sand til brandslukning.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.