Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Zinc |
| Farve | Grå |
| Smeltepunkt | 420,0 °C |
| Kogepunkt | 907,0 °C |
| Tæthed | 7.1400g/mL |
| Mængde | 500 g |
| Emballage | Plastflaske |
| Form | Granulært pulver |
| Lineær formel | Zn |
| Fieser | 01,1276; 02,459; 03,334; 04,574; 05,753; 06,672; 07,426; 08,532; 10,459; 11,98; 12,568; 13,298; 14,111; 16,106; 17,406 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Zinc, granular, 20 mesh
- Fare
- Pyrofort fast stof Kategori 1
- Stoffer, som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser Kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- H250-Selvantænder ved kontakt med luft.
- H260-Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser, som kan selvantænde.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P222-Undgå kontakt med luft.
- P231+P232-Anvendes under inaktiv gas. Beskyttes mod fugt.
- P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.