Få mere at vide
Zinc Glycinate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Zinc Glycinate |
| CAS | 7214-08-6 |
| Molekylær formel | C4H8N2O4Zn |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Glycine Zinc Salt (2:1) |
| InChI formel | InChI=1S/2C2H5NO2.Zn/c2*3-1-2(4)5;/h2*1,3H2,(H,4,5);/q;;+2/p-2 |
| SMIL | NCC(=O)O[Zn]OC(=O)CN |
| IUPAC navn | bis[(2-aminoacetyl)oxy]zinc |
| Molekylvægt (g/mol) | 213.5 |
| Formel vægt | 211.9776 |