Få mere at vide
Zinc gluconate hydrate, 97%
Artikelnummer. p-7026797
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
Artikelnummer. 11406206
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B23022.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 4468-02-4 | C4H7NO | 85.11 g/mol
Zinkgluconathydrat bruges som fødevaretilsætningsstof, et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Zinkgluconathydrat bruges som et fødevaretilsætningsstof, et farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Opløseligt i vand 100g/l.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i en godt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4468-02-4
MDL nummer MFCD00868110
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zinc gluconate hydrate
pH 6.5
Lugt Odorless
Molekylær formel C12H22O14Zn
Mængde 100 g
Merck Index 14,4456
Synonym zinc ii gluconate hydrate, zinc 2+ bis d-gluconate hydrate
Opløselighedsinformation Soluble in water 100g/ l.
InChI nøgle WHMDKBIGKVEYHS-IYEMJOQQSA-L
SMIL [Zn++].OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C([O-])=O.OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C([O-])=O
IUPAC navn zink;(2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanoat;hydrat
Molekylvægt (g/mol) 455.67
PubChem CID 131674739
Formel vægt 455.69 (Anhydrous)
Procent renhed 97%