Få mere at vide
Zinkglukonathydrat, 97%
Artikelnummer. 11416206
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11416206 500 g 500g
11406206 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11416206 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23022.36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    877.20 DKK
    698.65 DKK / 500g
    Spare 178.55 DKK
    20% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 4468-02-4 | C4H7NO | 85,11 g/mol
Zinkgluconathydrat bruges som fødevaretilsætningsstof, et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Zinkgluconathydrat bruges som et fødevaretilsætningsstof, et farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Opløseligt i vand 100g/l.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i en godt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4468-02-4
MDL nummer MFCD00868110
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zinc gluconate hydrate
pH 6.5
Lugt Lugtfri
Molekylær formel C4H7NO
Mængde 500 g
Merck Index 14,4456
Synonym propionaldehyde cyanohydrin, 2-hydroxybutyronitrile, butyronitrile, 2-hydroxy, butanenitrile, 2-hydroxy, alpha-hydroxybutyronitrile, propanal cyanhydrin, 1-cyanopropan-1-ol, 2-oxidanylbutanenitrile, 2-hydroxy-butyronitrile, butanenitrile, 2-hydroxy-9ci
Opløselighedsinformation Opløselig i vand 100g/l.
InChI nøgle NHSSTOSZJANVEV-UHFFFAOYNA-N
SMIL CCC(C#N)O
IUPAC navn 2-hydroxybutanenitril
Molekylvægt (g/mol) 85.11
PubChem CID 20553
Formel vægt 455,69 (Vandfri)
Procent renhed 97%