Få mere at vide
Zinkglukonathydrat, 97%
Beskrivelse
Zinkgluconathydrat bruges som fødevaretilsætningsstof, et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Zinkgluconathydrat bruges som et fødevaretilsætningsstof, et farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Opløseligt i vand 100g/l.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i en godt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Zinc gluconate hydrate |
| pH | 6.5 |
| Lugt | Lugtfri |
| Molekylær formel | C12H22O14Zn |
| Mængde | 100 g |
| Merck Index | 14,4456 |
| Synonym | zinc ii gluconate hydrate, zinc 2+ bis d-gluconate hydrate |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand 100g/l. |
| InChI nøgle | WHMDKBIGKVEYHS-IYEMJOQQSA-L |
| SMIL | [Zn++].OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C([O-])=O.OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C([O-])=O |
| Vis mere |