Få mere at vide
Zinkformiat, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15483257
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15483257 100 g 100g
15493257 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15483257 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24210.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 557-41-5 | C2H2O4Zn | 155.414 g/mol
Zinkformiat bruges som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Zinkformiat bruges som et farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Opløseligt i vand (52 g
/L ved 20 C).°
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt og tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 557-41-5
Molekylær formel C2H2O4Zn
Molekylvægt (g/mol) 155.414
MDL nummer MFCD00050836
InChI nøgle XOBMCBQSUCOAOC-UHFFFAOYSA-L
Synonym zinc formate, zinc diformate, formic acid, zinc salt, caswell no. 915, unii-zz67g2ct75, formic acid, zinc salt 2:1, epa pesticide chemical code 087802, 64-18-6 parent, bis-formyloxy zinc, zinc 2+ diformate
PubChem CID 11195
IUPAC navn zink;diformiat
SMIL C(=O)[O-].C(=O)[O-].[Zn+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zinc formate
Mængde 100 g
FN nummer UN3077
Opløselighedsinformation Soluble in water (52g/L at 20°C).
Formel vægt 155.4
Procent renhed 98%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Zinc formate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Zinc formate