Få mere at vide
Zinkfolie, 2 mm (0,08 tommer) tyk, Puratronic™ 99,999% (metalbasis)
Artikelnummer. 11480590
Skift visning
Mængde:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Pakningsstørrelse:
25mm
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11480590 50 x 50 mm Hver
11325847 25 x 25 mm 25mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11480590 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043504.FI
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
CAS: 7440-66-6 | Zn | 65,38 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-66-6
Molekylær formel Zn
Molekylvægt (g/mol) 65.38
MDL nummer MFCD00011291
InChI nøgle HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Synonym dust, cinc, powder, merrillite, rheinzink, jasad, blue powder, granular, zinc, elemental, emanay dust
PubChem CID 23994
ChEBI CHEBI:30185
IUPAC navn zink
SMIL [Zn]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zinc foil
Navn note 2 mm (0,08 tommer) tyk
Mængde 50 x 50 mm
Lugt Lugtfri
Vægt ≈8,9g/25x25mm
Form Floret
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.999%
Grad Puratronic