Få mere at vide
Zinc foil, 0.25mm (0.01in) thick, 30cm (12in) wide, 99.98% (metals basis)
Artikelnummer. 11315938
Mængde:
10 cm
50 cm
250 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11315938
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 010436.BW
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Form: ca. 53g/30x10cm
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-66-6
Molekylær formel Zn
Molekylvægt (g/mol) 65.38
MDL nummer MFCD00011291
InChI nøgle HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Synonym dust, cinc, powder, merrillite, rheinzink, jasad, blue powder, granular, zinc, elemental, emanay dust
PubChem CID 23994
ChEBI CHEBI:30185
IUPAC navn zink
SMIL [Zn]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zinc
Farve Grå
Udseende Gray foil
Tæthed 7.14g/cm3
Mængde 50 cm
Lugt Odorless
Analyseprocentområde 99.98% (Metals basis)
Form Foil