Få mere at vide
Zinkfolie, 0,1 mm tyk, Puratronic™ 99,994 % (metalbasis)
Description
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Zinc |
| Farve | Grå |
| Udseende | Grå folie |
| Tæthed | 7,14 g/cm3 |
| Mængde | 50 x 50 mm |
| Lugt | Lugtfri |
| Analyseprocentområde | 99,994 % (metalbasis) |
| Form | Floret |