Få mere at vide
Zinc foil, 0.1mm (0.004in) thick, Puratronic™, 99.994% (metals basis) Artikelnummer.: 11316378
Zinc foil, 0.1mm (0.004in) thick, Puratronic™, 99.994% (metals basis)
Artikelnummer. 11316378
100 x 100 mm, Hver
Mængde:
50 x 50 mm
100 x 100 mm
100 x 300 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11316378
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011912.GH
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Form: ca. 4,5 g/50 x 50 mm
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-66-6
Molekylær formel Zn
Molekylvægt (g/mol) 65.38
MDL nummer MFCD00011291
InChI nøgle HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Synonym dust, cinc, powder, merrillite, rheinzink, jasad, blue powder, granular, zinc, elemental, emanay dust
PubChem CID 23994
ChEBI CHEBI:30185
IUPAC navn zink
SMIL [Zn]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zinc
Farve Grå
Udseende Gray foil
Tæthed 7.14g/cm3
Mængde 100 x 100 mm
Lugt Odorless
Analyseprocentområde 99.994% (Metals basis)
Form Foil
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Zinc foil, 0.1mm (0.004in) thick, Puratronic™, 99.994% (metals basis) >