Få mere at vide
Zinkfolie, 0,01+/-0,0025 mm (0,0004+/-0,0001 tommer) tyk, 99,9% (metalbasis)
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Zinc foil |
| Navn note | 0,01 ±0,0025 mm (0,0004 ±0,0001 tommer) tykt |
| Mængde | 50 x 50 mm |
| Lugt | Lugtfri |
| Vægt | ≈0,045g/25x25mm |
| Form | Floret |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Procent renhed | 99.9% |