Få mere at vide
Zinkfluoride tetrahydrat, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11347727
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11347727 500 g 500g
11357727 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11347727 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 014127.36
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 13986-18-0 | Molekylformel: F2H8O4Zn | Molekylvægt: 175,437 g/mol
Zinkfluoridtetrahydrat anvendes som et mildt fluoreringsmiddel til erstatning af klor i halogenerede kulbrinter, i fluorfosfat og fluoridglas samt i fremstillingen af fluoridglasoptiske fibre og optisk transmitterende glas.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13986-18-0
Molekylær formel F2H8O4Zn
Molekylvægt (g/mol) 175.437
MDL nummer MFCD00149892
InChI nøgle OEUUYPRXVRBIFO-UHFFFAOYSA-L
Synonym zinc fluoride tetrahydrate, zinc fluoride, tetrahydrate, unii-sq7815wxfb, zinc difluoride tetrahydrate, sq7815wxfb, zinc fluoride tetrahydrate mi, acmc-1c1qo, ksc497c6d, zinc, ion zn2+ tetrahydrate difluoride, zinc fluoride, tetrahydrate,
PubChem CID 44717730
IUPAC navn zink;difluorid;tetrahydrat
SMIL O.O.O.O.[F-].[F-].[Zn+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zinc fluoride tetrahydrate
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 500 g
Lugt Lugtfri
FN nummer UN3288
Merck Index 14,10136
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand
Formel vægt 175,43 (103,37 Vandfri)
Procent renhed 98%