Få mere at vide
Zinkfluorid, Puratronic™, 99,995% (metalbasis)
Artikelnummer. 15466005
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15466005 100 g 100g
11302088 5 g 5g
11312088 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15466005 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012986.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
CAS: 7783-49-5 | F2Zn | 103,377 g/mol
Det er meget udbredt til fluorering af organiske forbindelser, som additiv til elektrolytisk aluminium og også i galvaniseringsbade. Det bruges til konservering af fødevarer, fremstilling af flusmiddel, iltfølsomme applikationer såsom metalproduktion, glas, emaljer, stoffer og plast. Det bruges også til olieraffinering, fremstilling af lægemidler, fremstilling af fosfor til fluorescerende elektriske lys og gulvbelægninger.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7783-49-5
Molekylær formel F2Zn
Molekylvægt (g/mol) 103.377
MDL nummer MFCD00011298
InChI nøgle BHHYHSUAOQUXJK-UHFFFAOYSA-L
Synonym zinc ii fluoride, zinc 2+ ion difluoride, acmc-1bhy1, ksc379c0l, zinc fluoride 50g, zinc, ion zn2+ difluoride
PubChem CID 10129912
IUPAC navn zink;difluorid
SMIL [F-].[F-].[Zn+2]
Tekniske data
Kogepunkt 1500 °C
Kemisk navn eller materiale Zinc fluoride
Smeltepunkt 872 °C
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 100 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Tæthed 4.95 g/mL
Lineær formel ZnF2
Merck Index 14,10136
Opløselighedsinformation Sparsomt opløselig i saltsyre, salpetersyre og ammoniumhydroxid.
Formel vægt 103.37
Procent renhed 99.995%
Grad Puratronic