Få mere at vide
Zinkfluorid, vandfri væske, 99% min
Description
Det er meget udbredt til fluorering af organiske forbindelser, som additiv til elektrolytisk aluminium og også i galvaniseringsbade. Det bruges til konservering af fødevarer, fremstilling af flusmiddel, iltfølsomme applikationer såsom metalproduktion, glas, emaljer, stoffer og plast. Det bruges også til olieraffinering, fremstilling af lægemidler, fremstilling af fosfor til fluorescerende elektriske lys og gulvbelægninger.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kogepunkt | 1500 °C |
| Kemisk navn eller materiale | Zinc fluoride |
| Smeltepunkt | 872 °C |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 50 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Analyseprocentområde | 99% min. (anhydr) |
| Tæthed | 4.95 |
| Opløselighedsinformation | Sparsomt opløselig i saltsyre, salpetersyre og ammoniumhydroxid. |
| Show More |
Safety and Handling
- Zinc fluoride, anhydrous
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: Zinc fluoride