Få mere at vide
Zinkfluorid, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10510362 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
250 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
250g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10510362 250 g Plastflaske 250g
10009061 25 g Plastflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10510362 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 363912500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7783-49-5 | F2Zn | 103.38 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7783-49-5
Molekylær formel F2Zn
Molekylvægt (g/mol) 103.38
MDL nummer MFCD00011298
InChI nøgle BHHYHSUAOQUXJK-UHFFFAOYSA-L
Synonym zinc ii fluoride, zinc 2+ ion difluoride, acmc-1bhy1, ksc379c0l, zinc fluoride 50g, zinc, ion zn2+ difluoride
PubChem CID 10129912
IUPAC navn zink;difluorid
SMIL [F-].[F-].[Zn+2]
Tekniske data
Kogepunkt 1500.0°C
Kemisk navn eller materiale Zinc fluoride
Smeltepunkt 872.0°C to 910.0°C
Navn note 98%
Farve Brun til hvid
Fysisk form Krystaller eller pulver
Mængde 250 g
Analyseprocentområde 98%
Lineær formel ZnF2
Fieser 06,514
Merck Index 15, 10335
Opløselighedsinformation Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: freely soluble in hcl, hno3 and nh4oh, insoluble in alcohol
Formel vægt 103.38
Procent renhed 98%
Emballage Plastflaske