Få mere at vide
Zinkfluorid, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10009061 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 g
250 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
250g
25g
Artikelnummer. 10009061
Brand: Thermo Scientific Acros 363910250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7783-49-5 | F2Zn | 103.38 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7783-49-5
Molekylær formel F2Zn
Molekylvægt (g/mol) 103.38
MDL nummer MFCD00011298
InChI nøgle BHHYHSUAOQUXJK-UHFFFAOYSA-L
Synonym zinc ii fluoride, zinc 2+ ion difluoride, acmc-1bhy1, ksc379c0l, zinc fluoride 50g, zinc, ion zn2+ difluoride
PubChem CID 10129912
IUPAC navn zink;difluorid
SMIL [F-].[F-].[Zn+2]
Tekniske data
Kogepunkt 1500.0°C
Kemisk navn eller materiale Zinc fluoride
Smeltepunkt 872.0°C to 910.0°C
Navn note 98%
Farve Brun til hvid
Fysisk form Krystaller eller pulver
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 98%
Lineær formel ZnF2
Fieser 06,514
Merck Index 15, 10335
Opløselighedsinformation Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: freely soluble in hcl, hno3 and nh4oh, insoluble in alcohol
Formel vægt 103.38
Procent renhed 98%
Emballage Plastflaske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Zinc fluoride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Zinc fluoride