Få mere at vide
Zinc Dimethyldithiocarbamate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ziram |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/2C3H7NS2.Zn/c2*1-4(2)3(5)6;/h2*1-2H3,(H,5,6);/q;;+2/p-2 |
| Formel vægt | 303.9175 |