missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Zinc Dihydrogen Phosphate, TRC

Artikelnummer. 30455994
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30455994 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30455994 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCZ7016485G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Zinc Dihydrogen Phosphate
CAS 13598-37-3
Molekylær formel ZnH4P2O8
Mængde 5 g
Synonym Zinc phosphate (Zn(H2PO4)2) (6CI','7CI), Budit T 21, Monobasic zinc phosphate, Z 21-82, Zinc bis(dihydrogen phosphate), Zinc diacid phosphate, Zinc dihydrogen phosphate, Zinc dihydrogen phosphate (Zn(H2PO4)2), Zinc dihydrophosphate, Zinc hydrogen phosphate (Zn(H2PO4)2), Zinc phosphate (1:2), Zinc primary phosphate
InChI formel InChI=1S/2H3O4P.Zn/c2*1-5(2,3)4;/h2*(H3,1,2,3,4);/q;;+2/p-2
SMIL OP(O)([O-])=O.OP(O)([O-])=O.[Zn+2]
IUPAC navn zinc(II) dihydrogen phosphate
Molekylvægt (g/mol) 259.35
Formel vægt 257.87
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.