Få mere at vide
Zinc Difluoromethanesulfinate (Contains up to 1 equiv. of Zinc Chloride), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Zinc Difluoromethanesulfinate |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/2CH2F2O2S.Zn/c2*2-1(3)6(4)5;/h2*1H,(H,4,5);/q;;+2/p-2 |
| Formel vægt | 293.8622 |