missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Zinc Difluoromethanesulfinate (Contains up to 1 equiv. of Zinc Chloride), TRC

Artikelnummer. 30452865
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30452865 50 mg
30455228 100 mg
30453207 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30452865 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCZ70169350MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1355729-38-2
Molekylær formel C2H2F4O4S2Zn
Molekylvægt (g/mol) 295.54
Synonym Baran Reagent
IUPAC navn zinc;difluoromethanesulfinate
SMIL [Zn+2].[O-]S(=O)C(F)F.[O-]S(=O)C(F)F

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Zinc Difluoromethanesulfinate
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/2CH2F2O2S.Zn/c2*2-1(3)6(4)5;/h2*1H,(H,4,5);/q;;+2/p-2
Formel vægt 293.8622
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.