Få mere at vide
Zinkdifluorid, TRC
Artikelnummer. 30456813
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
30456813 50 g
1 options
Artikelnummer. 30456813 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCZ43969050G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zinc Difluoride
CAS 7783-49-5
Mængde 50 g
Molekylær formel F2Zn
Synonym Zinc Difluoride (ZnF2), Zinc Fluoride
InChI formel InChI=1S/2FH.Zn/h2*1H;/q;;+2/p-2
SMIL [F-].[F-].[Zn+2]
IUPAC navn zink; difluorid
Molekylvægt (g/mol) 103.38
Formel vægt 101.926