Få mere at vide
Zinkdifluorid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Zinc Difluoride |
| CAS | 7783-49-5 |
| Mængde | 10 g |
| Molekylær formel | F2Zn |
| Synonym | Zinc Difluoride (ZnF2), Zinc Fluoride |
| InChI formel | InChI=1S/2FH.Zn/h2*1H;/q;;+2/p-2 |
| SMIL | [F-].[F-].[Zn+2] |
| IUPAC navn | zink; difluorid |
| Molekylvægt (g/mol) | 103.38 |
| Formel vægt | 101.926 |