Få mere at vide
Zinc diethyldithiocarbamate, Zn 17-19.5%
Artikelnummer. 11383467
Skift visning
Mængde:
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11383467 500 g 500g
11373467 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11383467 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 018697.36
Request Bulk or Custom Format
Chelaterende middel
Zinkdiethylithiocarbamat er en chelaterende ligand. Det bruges som en almindelig accelerator til latex. En hurtighærdende primær eller sekundær effektiv ultra-accelerator til naturlige og syntetiske latexforbindelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14324-55-1
Molekylær formel C10H20N2S4Zn
Molekylvægt (g/mol) 361.904
MDL nummer MFCD00064798
InChI nøgle RKQOSDAEEGPRER-UHFFFAOYSA-L
Synonym zinc diethyldithiocarbamate, ethyl ziram, zinc bis diethyldithiocarbamate, diethyldithiocarbamic acid zinc salt, zinc n,n-diethylcarbamodithioate, ethyl zimate, unii-icw4708z8g, ditiocarb zinc, zdc, zdec
PubChem CID 26633
IUPAC navn zink;N,N-diethylcarbamodithioat
SMIL CCN(CC)C(=S)[S-].CCN(CC)C(=S)[S-].[Zn+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zinc diethyldithiocarbamate
Smeltepunkt 178°C to 183°C
Farve Hvid
Tæthed 1.48 g/mL
pH 7.8
Flammepunkt 204°C (400°F)
Lugt Odorless
Lineær formel Zn[CS2N(CH2CH3)2]2
Mængde 500 g
FN nummer UN3077
Opløselighedsinformation Insoluble in water. Soluble in benzene carbon disulfide and organic liquids.
Formel vægt 361.9
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Zn 17 to 19.5%
Fysisk form Krystallinsk