Få mere at vide
Zinc Diethyldithiocarbamate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Zinc Diethyldithiocarbamate |
| Mængde | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/2C5H11NS2.Zn/c2*1-3-6(4-2)5(7)8;/h2*3-4H2,1-2H3,(H,7,8);/q;;+2/p-2 |
| Formel vægt | 359.9801 |