Få mere at vide
Usbeck Laborgeraete™ Stativklemmer til trykstøbning af zink
Størrelse (metrisk) greb:
12 til 25 mm
20 til 40 mm
30 til 80 mm
38 til 60 mm
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | Hver |
| Type | Stativklemme |
| Materiale | Zinkstøbt, pulverlakeret |
| Størrelse (metrisk) greb | 30 til 80 mm |