Få mere at vide
Zinc Dibutyldithiocarbamate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Zinc Dibutyldithiocarbamate |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/2C9H19NS2.Zn/c2*1-3-5-7-10(9(11)12)8-6-4-2;/h2*3-8H2,1-2H3,(H,11,12);/q;;+2/p-2 |
| Formel vægt | 472.11 |