Få mere at vide
Zinkdi[bis(trifluoromethylsulfonyl)imid], TRC
Artikelnummer. 30449029
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30449029 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30449029 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCZ438430250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zinc Di[bis(trifluoromethylsulfonyl)imide]
CAS 168106-25-0
Molekylær formel C4F12N2O8S4Zn
Mængde 250 mg
Synonym Zinc N,N-bis(trifluoromethylsulfonyl)amide, Zinc di[bis(trifluoromethylsulfonyl)imide]
InChI formel InChI=1S/2C2F6NO4S2.Zn/c2*3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8;/q2*-1;+2
SMIL FC(F)(F)S(=O)(=O)N([Zn]N(S(=O)(=O)C(F)(F)F)S(=O)(=O)C(F)(F)F)S(=O)(=O)C(F)(F)F
IUPAC navn bis[bis(trifluormethylsulfonyl)amino]zink
Molekylvægt (g/mol) 625.68
Formel vægt 623.7637