missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Zinc Cysteinate Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Zinc Cysteinate Hydrochloride |
| CAS | 549521-94-0 |
| Molekylær formel | C3 H5 N O2 S . H Cl . Zn |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | [L-Cysteinato(2-)-κO,κS]zinc Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C3H7NO2S.ClH.Zn/c4-2(1-7)3(5)6;;/h2,7H,1,4H2,(H,5,6);1H;/q;;+2/p-2/t2-;;/m0../s1 |
| SMIL | Cl.[Zn+2].N[C@@H](C[S-])C(=O)[O-] |
| IUPAC navn | zinc;(2R)-2-amino-3-sulfidopropanoate;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 221.012 |
| Formel vægt | 218.91 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?