Få mere at vide
Zinc Cyanide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Zinc Cyanide |
| Mængde | 50 g |
| InChI formel | InChI=1S/2CN.Zn/c2*1-2;/q2*-1;+2 |
| Formel vægt | 115.9353 |