Få mere at vide
Zinc cyanide, 98%
Artikelnummer. 11690222
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
100g
1kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde unitSize
11690222 100 g 100g
11466840 25 g -
11456840 1000 g 1000g
11332797 1000 g 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 11690222 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L15836.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 557-21-1 | Zn(CN)2
Zinkcyanid bruges til galvanisering af zink. I Gatterman-reaktionen bruges det til indføring af formylgruppe i aromatiske forbindelser samt til fremstilling af 2-hydroxy-1-nafthaldehyd og mesitaldehyd. Det bruges også i kemisk analyse i analytisk kemi. Yderligere fungerer det som en katalysator for cyanosilylering af aldehyder og ketoner. Ud over dette reagerer det med 1,3,5-triethyl-benzen for at få 2,4,6-triethyl-benzaldehyd.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Zinkcyanid anvendes til galvanisering af zink. I Gatterman-reaktionen bruges det til indføring af formylgruppe i aromatiske forbindelser samt til fremstilling af 2-hydroxy-1-nafthaldehyd og mesitaldehyd. Det bruges også i kemisk analyse i analytisk kemi. Yderligere fungerer det som en katalysator for cyanosilylering af aldehyder og ketoner. Ud over dette reagerer det med 1,3,5-triethyl-benzen for at få 2,4,6-triethyl-benzaldehyd.
Opløselighed
Opløselig i alkalier, kaliumcyanid og ammoniak. Uopløseligt i vand og de fleste opløsningsmidler.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler og syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 557-21-1
Molekylær formel Zn(CN)2
MDL nummer MFCD00011292
Specifications
Kemisk navn eller materiale Zinc cyanide
Smeltepunkt 800°C (decomposition)
Mængde 100 g
Lineær formel Zn(CN)2
FN nummer UN1713
Beilstein 4124366
Merck Index 14,10135
Opløselighedsinformation Soluble in alkalies,potassium cyanide and ammonia. Insoluble in water and most solvents.
Formel vægt 117.42
Procent renhed 98%
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 1.852