Få mere at vide
Zinc cyanide, 98%
Beskrivelse
Zinkcyanid bruges til galvanisering af zink. I Gatterman-reaktionen bruges det til indføring af formylgruppe i aromatiske forbindelser samt til fremstilling af 2-hydroxy-1-nafthaldehyd og mesitaldehyd. Det bruges også i kemisk analyse i analytisk kemi. Yderligere fungerer det som en katalysator for cyanosilylering af aldehyder og ketoner. Ud over dette reagerer det med 1,3,5-triethyl-benzen for at få 2,4,6-triethyl-benzaldehyd.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Zinkcyanid anvendes til galvanisering af zink. I Gatterman-reaktionen bruges det til indføring af formylgruppe i aromatiske forbindelser samt til fremstilling af 2-hydroxy-1-nafthaldehyd og mesitaldehyd. Det bruges også i kemisk analyse i analytisk kemi. Yderligere fungerer det som en katalysator for cyanosilylering af aldehyder og ketoner. Ud over dette reagerer det med 1,3,5-triethyl-benzen for at få 2,4,6-triethyl-benzaldehyd.
Opløselighed
Opløselig i alkalier, kaliumcyanid og ammoniak. Uopløseligt i vand og de fleste opløsningsmidler.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler og syrer.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Zinc cyanide |
| Smeltepunkt | 800°C (decomposition) |
| Mængde | 25 g |
| Lineær formel | Zn(CN)2 |
| FN nummer | UN1713 |
| Beilstein | 4124366 |
| Merck Index | 14,10135 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in alkalies,potassium cyanide and ammonia. Insoluble in water and most solvents. |
| Formel vægt | 117.42 |
| Procent renhed | 98% |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Zinc cyanide
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 1
- Akut toksicitet Kategori 2
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- H300-Livsfarlig ved indtagelse.
- H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
- H330-Livsfarlig ved indånding.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- EUH032-Udvikler meget giftig gas ved kontakt med syre.
- P233-Hold beholderen tæt lukket.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P361-Alt tilsmudset tøj tages straks af.
- MIXTURE LIST-Contain: Zinc cyanide