Få mere at vide
Zinc cyanide, 85%
Artikelnummer. 11386469
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
4 x 500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2000g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11386469 4 x 500 g 2000g
11366469 100 g 100g
11376469 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11386469 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 014158.57
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Electroplating, reagent | CAS: 557-21-1
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 557-21-1
MDL nummer MFCD00011292
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zinc cyanide
Smeltepunkt 800°C (decomposition)
Farve White
Fysisk form Crystalline
Mængde 4 x 500 g
FN nummer UN1713
Beilstein 4124366
Merck Index 14,10135
Opløselighedsinformation Insoluble in water, alcohol; Soluble in solutions of alkali cyanides or hydroxides
Formel vægt 117.42
Procent renhed 85%
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 1.852 g/mL