Få mere at vide
Zink-Kobber-par, TRC
Artikelnummer. 30450587
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30450587 1 g
1 options
Artikelnummer. 30450587 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCZ4390001G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zinc-Copper Couple
CAS 53801-63-1
Molekylær formel CuZn
Mængde 1 g
Synonym Copper','compd. with zinc
InChI formel InChI=1S/Cu.Zn
SMIL [Cu].[Zn]
IUPAC navn kobber; Zink
Molekylvægt (g/mol) 128.93
Formel vægt 126.8587