Få mere at vide
Zink-Kobber-par, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Zinc-Copper Couple |
| CAS | 53801-63-1 |
| Molekylær formel | CuZn |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | Copper','compd. with zinc |
| InChI formel | InChI=1S/Cu.Zn |
| SMIL | [Cu].[Zn] |
| IUPAC navn | kobber; Zink |
| Molekylvægt (g/mol) | 128.93 |
| Formel vægt | 126.8587 |