Få mere at vide
Zink-kobber-par, kobberindholdet typisk ca. 1-4%
Artikelnummer. 11322277
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11322277 100 g 100g
11312277 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11322277 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L09811.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-12-2026
CAS: 53801-63-1 | CuZn | 128,93 g/mol
Zink-kobber-par bruges i Simmons-Smith-cyklopropaneringsreaktionen, Reformatsky-reaktionen. Det bruges som et kemikalie til den selektive, stereospecifikke reduktion af alkyner til cis-alkener. Det bruges til deiodering af iodtributylstannylalkaner. I nærvær af en fri-radikal-initiator fremmer den formyleringen af perfluoralkyliodider med DMF for at give fluorerede aldehyder i højt udbytte. Det bruges i dermatologi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Zink-kobber-par bruges i Simmons-Smith-cyklopropaneringsreaktionen, Reformatsky-reaktionen. Det bruges som et kemikalie til den selektive, stereospecifikke reduktion af alkyner til cis-alkener. Det bruges til deiodering af iodtributylstannylalkaner. I nærvær af en fri-radikal-initiator fremmer den formyleringen af perfluoralkyliodider med DMF for at give fluorerede aldehyder i højt udbytte. Det bruges i dermatologi.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Noter
Opbevares ved 4 °C. Fugtfølsom. Må ikke opbevares sammen med syrer. Beskyt mod fugt og vand. Inkompatible materialer er aminer, cadmium, klorerede opløsningsmidler, svovlforbindelser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 53801-63-1
Molekylær formel CuZn
Molekylvægt (g/mol) 128.93
MDL nummer MFCD00084851
InChI nøgle TVZPLCNGKSPOJA-UHFFFAOYSA-N
Synonym zinc-copper couple, cu.zn, zinc copper, copper, compound with zinc 1:1, zinc-copper, brass alloy, zn copper, copper-zinc alloy, zinc copper couple, cu-zn
PubChem CID 10290809
IUPAC navn kobber zink
SMIL [Cu].[Zn]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zinc-copper couple
Smeltepunkt 419 °C til 420 °C
Mængde 100 g
Følsomhed Fugtfølsom
Assay Procent Noter Typisk kobberindhold≈ 1-3 %
FN nummer UN3089
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Zinc-copper couple
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarligt fast stof Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H228-Brandfarligt fast stof.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P233-Hold beholderen tæt lukket.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Zinc copper couple