Få mere at vide
Zink-kobber-par, kobberindholdet typisk ca. 1-4%
Beskrivelse
Zink-kobber-par bruges i Simmons-Smith-cyklopropaneringsreaktionen, Reformatsky-reaktionen. Det bruges som et kemikalie til den selektive, stereospecifikke reduktion af alkyner til cis-alkener. Det bruges til deiodering af iodtributylstannylalkaner. I nærvær af en fri-radikal-initiator fremmer den formyleringen af perfluoralkyliodider med DMF for at give fluorerede aldehyder i højt udbytte. Det bruges i dermatologi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Zink-kobber-par bruges i Simmons-Smith-cyklopropaneringsreaktionen, Reformatsky-reaktionen. Det bruges som et kemikalie til den selektive, stereospecifikke reduktion af alkyner til cis-alkener. Det bruges til deiodering af iodtributylstannylalkaner. I nærvær af en fri-radikal-initiator fremmer den formyleringen af perfluoralkyliodider med DMF for at give fluorerede aldehyder i højt udbytte. Det bruges i dermatologi.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Noter
Opbevares ved 4 °C. Fugtfølsom. Må ikke opbevares sammen med syrer. Beskyt mod fugt og vand. Inkompatible materialer er aminer, cadmium, klorerede opløsningsmidler, svovlforbindelser.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Zinc-copper couple |
| Smeltepunkt | 419 °C til 420 °C |
| Mængde | 25 g |
| Følsomhed | Fugtfølsom |
| Assay Procent Noter | Typisk kobberindhold≈ 1-3 % |
| FN nummer | UN3089 |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. |