Få mere at vide
Zinkkobberkomposit, -100 mesh, 99% (metalbasis)
Artikelnummer. 11365088
Skift visning
Mængde:
10 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11365088 10 g 10g
11355088 100 g 100g
11345088 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11365088 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044013.09
 Begrænset vare
På lager
Denne vare kan ikke returneres. View return policy
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Zinc Copper composite
Navn note Legeringsforløber
Gns. Mol. Wt. eller Mol. Wt. Rækkevidde Typisk Zn 90 til 95, Cu 5 til 10 vægtprocent
Mængde 10 g
Maskestørrelse −100 Mesh
Assay Procent Noter (metalbasis)
MDL nummer MFCD03102068
FN nummer UN3089
Procent renhed 99%