Få mere at vide
Zinkcitratdihydrat, reagenskvalitet, Zn 31% min
Beskrivelse
Zinkcitratdihydrat bruges i tandplejeprodukter såsom tandpastaer, mundskyl og tyggegummi på grund af dets antimikrobielle og antiinflammatoriske effekter. Det bruges i kosttilskud, funktionelle fødevarer og drikkevarer. Det bruges i farmaceutiske produkter og fødevarer som zinktilskud. Det bruges som mellemprodukt i organisk syntese, agrokemikalier og farvestoffer.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Maksimalt niveau af urenheder: Farve (APHA) 10, Fordampningsrester 0,002%, Hydrogensulfid (H2S) P.T. (grænse ca. 1,5 ppm), Svovldioxid (SO2) P.T. (grænse ca. 2,5 ppm), H2 O 0,05%
Tekniske data
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Zinc citrate dihydrate |
| Smeltepunkt | 334 °C (dekomponering) |
| Mængde | 1 kg |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i fortyndede mineralsyrer og alkalihydroxider. Let opløselig i vand |
| Formel vægt | 610,35 (574,32 Vandfri) |
| Grad | Reagens |
| Fysisk form | Pulver |